Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Biozid, Contec® Sterile HydroPure

Biozid, Contec® Sterile HydroPure

Contec Sterile HydroPure, stabilisiertes 6%-iges Wasserstoffperoxid in Wasser für Injektionszwecke, Zerstäuberflasche, 1-Liter-Flasche mit Sprühkopf
Catalog # CONTSBT16HPW
Supplier:   CONTEC
Biozid, Contec® Sterile HydroPure
Catalog # CONTSBT16HPW
Supplier:  CONTEC
Biozid, Contec® Sterile HydroPure
Biozid, Contec® Sterile HydroPure

Contec Sterile HydroPure, stabilisiertes 6%-iges Wasserstoffperoxid in Wasser für Injektionszwecke, Zerstäuberflasche, 1-Liter-Flasche mit Sprühkopf

Price
354.00 SFr.
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents

Contec HydroPure ist ein einzigartiges, terminal sterilisiertes Gemisch aus 6% stabilisiertem Wasserstoffperoxid und Wasser für Injektionszwecke (WFI) oder destilliertem Wasser. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen.

  • Wasserstoffperoxid zerfällt in Wasser und Sauerstoff, wodurch es wenig Rückstände hinterlässt und gut geeignet für produktberührende Bereiche ist
  • Garantierter Endotoxingehalt von weniger als 0,25 EU/ml und damit ideal geeignet für den Gebrauch in produktberührenden Bereichen
  • Auf 0,2 µm steril filtriert, in einem Reinraum der Klasse B unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A in vorbestrahlte Behälter abgefüllt
  • Sporizide Wirkung in 15 Minuten und damit ausreichend für Bereiche der Klasse A/B
  • Zerstäuberflasche mit geschlossenem „Bag-in-Bottle“-System verhindert eine Kontaminierung des Inhalts während der Nutzung
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
  • Dreifach/doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann

Certifications: Bakterizid EN 1276; fungizid EN 1650; bakterizid und fungizid EN 13697; sporizid EN 13704.

Ordering information: Eine nicht sterile Ausführung ist für Reinräume mit einer niedrigeren Klasse verfügbar.

Delivery information: Das Produkt ist entweder doppelt oder dreifach in längsseitig aufreißbaren Beuteln verpackt und kann so sehr einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden.

Packaging: Die 1 l-Zerstäuberflasche besitzt ein Schutzsystem, das den Inhalt der Flasche während des Gebrauchs schützt.

Caution: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden.

Specifications
  • Bezeichnung:
    Contec Sterile HydroPure, stabilisiertes 6%-iges Wasserstoffperoxid in Wasser für Injektionszwecke, Zerstäuberflasche
  • Seq:
    01
  • Verpackt:
    1-Liter-Flasche mit Sprühkopf