Prüfgaszylinder
Prüfgas, 50 ppm NH3 in N2, Inhalt 34 l
Katalognr. 111-1555
Anbieter: M S A
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Prüfgase eignen sich zur Verwendung mit tragbaren Gasmessgeräten.
Technische Daten
- Bezeichnung:Prüfgas, 50 ppm NH3 in N2, Inhalt 34 l