AuftragsverfolgungKontakt
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
3,0 l, Natur, 280×180×80 mm, PP
Katalognr. SEMA7255
Anbieter:   SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Katalognr. SEMA7255
Anbieter:  SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
3,0 l, Natur, 280×180×80 mm, PP
Preis
SFr. 10.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These fresh storage boxes made of polypropylene (PP) are dimensionally stable.
  • With hermetically closing blue snap-lid made of soft polythene (PE-LD)
  • Can be used for temperatures from −40 to +85 °C
  • Dishwasher and microwave resistant
  • Approved for food contact
Technische Daten
  • Kapazität:
    3,0 l
  • Farbe:
    Natur
  • Material:
    PP
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    280×180×80 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.