Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Atemfilter | Avantor
Atemfilter
Kombinationsfilter, 92 AB/ST, A2B2 P2
Katalognr. 111-1557
Anbieter:   M S A
Atemfilter
Katalognr. 111-1557
Anbieter:  M S A
Atemfilter
Atemfilter
Kombinationsfilter, 92 AB/ST, A2B2 P2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Zertifizierung: EN 148-1
Technische Daten
  • Typ:
    Kombinationsfilter, 92 AB/ST
  • Seq:
    06
  • Klasse:
    A2B2 P2