Eingebetteter Thermodrucker
Product Details & Documents
Ermöglicht das schnelle Ausdrucken der wichtigsten Ergebnisse jedes Sterilisationszyklus, der in den Autoklaven der Classic-Linie durchgeführt wird, auf Papier.
Integrierter Platz im vorderen Bedienfeld des Autoklaven
- Druckeinstellungen und Ticketabruf über das Display des Autoklaven verwalten
- Wählbare Druckfrequenz: 10 bis 240 Sekunden
- Druckt wichtige Zyklusdaten: Programmname, Temperaturverlauf, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen
- Papierverbrauchsmaterial kann vom Benutzer ausgetauscht werden
- Inklusive Energiesparmodus
Der externe Nadeldrucker erstellt eine physische Dokumentation jedes Sterilisationszyklus und druckt Programm- und Zyklusnummern, Temperatur, Druck, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen. Über das Display des Autoklaven lassen sich zwei Druckmodi auswählen: vereinfachter Druck am Ende des Zyklus oder erweiterter Druck während des Zyklus mit detaillierter Parameterverfolgung.
Empfohlen für Situationen, in denen die Verwendung von PC-Software nicht möglich ist, und zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Experimenten oder Produktionsprozessen.
Certifications:
Ordering information: Werkseitige Installation erforderlich.
Delivery information:
Packaging:
Caution: Werkseitige Installation erforderlich.
Technische Daten
- Bezeichnung:Integrierter Thermodrucker, IT; 85×85 mm (L×H); 8 Punkte/mm (Druckqualität); 203 dpi (Auflösung)
- Seq:2
- Für:Autoklaven der Classic-Linie; Ermöglicht die physikalische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus
- Cat. No.:ESPIIT