AuftragsverfolgungKontakt
Aceton, J.T.Baker®
Aceton, J.T.Baker®
10 L
Catalog # 3413.9010
Supplier:   Avantor
Aceton, J.T.Baker®
Catalog # 3413.9010
Supplier:  Avantor
CAS Number:  67-64-1
Aceton, J.T.Baker®
Aceton, J.T.Baker®
10 L
CAS Number:  67-64-1
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Number:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • MDL Number:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • UN:1090
  • ADR:3,II
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (by GC):
    min. 99 %
Specifications
  • VE:
    10 L
  • Cat. No.:
    3413.9010
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Specifications