Aceton, J.T.Baker®
5 L
: Avantor
: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :1090
- :3,II
- Assay (by GC):min. 99 %
- VE:5 L
- Cat. No.:3413.5000
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt