AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks, Galtek®
Stopcocks, Galtek®
Inlet 1/4" Flaretek® flared tube, outlet 1/4" Flaretek® flared tube, length 85,9 mm
Katalognr. ENTEPVA4-T4-2FN-1
Anbieter:   ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
Katalognr. ENTEPVA4-T4-2FN-1
Anbieter:  ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
Inlet 1/4" Flaretek® flared tube, outlet 1/4" Flaretek® flared tube, length 85,9 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Two- or three way, ¹/₈" orifice.
  • All wetted parts are PFA and PTFE.
  • Small compact design provides minimal internal volume.
  • Several connection sizes available to choose from
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Inlet 1/4" Flaretek® flared tube, outlet 1/4" Flaretek® flared tube, length 85,9 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..