BARTSCHUTZ FARBE: WEISS GRÖSSE: MERKMALE: LATEXFREIES GUMMIBAND MATERIAL: FINE MICROMESH VERPACKUNG: 100 ST/BEUTEL, 500 ST/KARTON 1 * 500 ST
Katalognr. 113-9252
Anbieter: VWR Collection
BARTSCHUTZ FARBE: WEISS GRÖSSE: MERKMALE: LATEXFREIES GUMMIBAND MATERIAL: FINE MICROMESH VERPACKUNG: 100 ST/BEUTEL, 500 ST/KARTON 1 * 500 ST
Katalognr. 113-9252
Anbieter: VWR Collection
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck