AuftragsverfolgungKontakt
Spray gun | Avantor
Spray gun
Replacement cap, orange
Katalognr. ENTE600037OR
Anbieter:   ENTEGRIS
Spray gun
Katalognr. ENTE600037OR
Anbieter:  ENTEGRIS
Spray gun
Spray gun
Replacement cap, orange
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
High purity PFA and PTFE (all wetted parts).
  • Orifice: 4,8 mm
  • Connection: 1/4" or 1/2" FNPT
  • Pressure: max. 5516 mbar
Used in fume hoods and wet processing stations to help protect against corrosion.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Replacement cap, orange
  • Seq:
    10