Poly Schlauch #LT106K0610 150µ Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Für Reinräume Dicke: 150 µm Breite: 6 ´(152mm) Verpackung: Roll of 1000 ´(300 m) in Doppel- 1 * 1 ST
Codice catalogo KNFCLT106K0610
Nome del fornitore: KNF CLEANROOM
Frequently Bought Together