AuftragsverfolgungKontakt
Spray nozzles | Avantor
Spray nozzles
Nozzle for spray gun
Katalognr. ENTE215-28
Anbieter:   ENTEGRIS
Spray nozzles
Katalognr. ENTE215-28
Anbieter:  ENTEGRIS
Spray nozzles
Nozzle for spray gun
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA spray nozzles with NPT connections for use in applications needing chemical or DI water to be sprayed across a surface.
Molded PFA provides universal chemical compatibility and use in ultrapure and chemically corrosive applications.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Nozzle for spray gun