AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, gerade, PureBond® | Avantor
Adapter, gerade, PureBond®
Gerade, 25,1 mm
Katalognr. ENTEWFA16P
Anbieter:   ENTEGRIS
Adapter, gerade, PureBond®
Katalognr. ENTEWFA16P
Anbieter:  ENTEGRIS
Adapter, gerade, PureBond®
Gerade, 25,1 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA.
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    25,1 mm
  • Seq:
    05
  • Anschlussstück:
    Gerade