Poly Schlauch #LT106K:3600 150µ Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Für Reinräume Dicke: 150 µm Breite: 36 ´(914mm) Verpackung: Roll of 500 ´(150 m) in Doppel 1 * 1 ST
Katalognr. KNFCLT106K3600
Anbieter: KNF CLEANROOM
Frequently Bought Together