Wischtücher, getränkt
102×76 mm, 60 Folienpackungen/Karton
Catalog # EPTA6-C43
Supplier: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Jump to:
Product Details & Documents
Diese schweren Wischtücher aus Polyester/Zellulose sind getränkt mit 96% IPA und 4% deionisiertem Wasser. Sie eignen sich ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die industrielle Reinigung.
- Getränkt mit einer hohen Konzentration an Alkohol
- Einzeln verpackt: Einfach zu öffnende Folienpackung zum Einmalgebrauch
- Löst die meisten Rückstände sicher und effektiv
- Hervorragend als Entfetter
- Hergestellt in den USA
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Verpackt:60 Folienpackungen/Karton
- L×B:102×76 mm
- Seq:01



