Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Wischtücher, getränkt | Avantor

Wischtücher, getränkt

203×152 mm, 30 Folienpackungen/Karton
Katalognr. EPTA6-C86-EFP
Wischtücher, getränkt
Katalognr. EPTA6-C86-EFP
Wischtücher, getränkt
Wischtücher, getränkt

203×152 mm, 30 Folienpackungen/Karton

Preis
SFr. 312.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 ST
Product Details & Documents

Diese schweren Wischtücher aus Polyester/Zellulose sind getränkt mit 96% IPA und 4% deionisiertem Wasser. Sie eignen sich ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die industrielle Reinigung.

  • Getränkt mit einer hohen Konzentration an Alkohol
  • Einzeln verpackt: Einfach zu öffnende Folienpackung zum Einmalgebrauch
  • Löst die meisten Rückstände sicher und effektiv
  • Hervorragend als Entfetter
  • Hergestellt in den USA

Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904

Technische Daten
  • Verpackt:
    30 Folienpackungen/Karton
  • L×B:
    203×152 mm
  • Seq:
    02