Laborkittel, PP
Mit Klettverschluss-Bündchen, 30 g/m², Weiß, L
Katalognr. 114-9027
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Laborkittel aus PP mit Hemdkragen sind ideal für unkritische Anwendungen.
- Bündchen mit Gummizug oder Klettverschluss
- Druckknopf-Verschluss (vier/fünf Knöpfe)
Gewicht: 25 bis 55 g/m²
Dokumente
TDS Lab Coat with Elastic Wrist PP TDS Labcoat with Elastic Wrist, PP, Hubei Orient
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Mit Klettverschluss-Bündchen, 30 g/m²
- Seq:06
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:114-9027
- Verschlussart:Klettverschluss / Velcro®
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:25 - 55 g/m²