Laborkittel, PP
Mit Gummizug-Bündchen, ohne Taschen, Weiß, XL
114-9017
Diese Einweg-Laborkittel aus PP mit Hemdkragen sind ideal für unkritische Anwendungen.
- Bündchen mit Gummizug oder Klettverschluss
- Druckknopf-Verschluss (vier/fünf Knöpfe)
Gewicht: 25 bis 55 g/m²
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Mit Gummizug-Bündchen, ohne Taschen
- Seq:10
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:114-9017
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:25 - 55 g/m²