Laborkittel, PP
Mit Gummizug-Bündchen, Weiß, XXL
Catalog # 114-9020
Supplier: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Laborkittel aus PP mit Hemdkragen sind ideal für unkritische Anwendungen.
- Bündchen mit Gummizug oder Klettverschluss
- Druckknopf-Verschluss (vier/fünf Knöpfe)
Gewicht: 25 bis 55 g/m²
Specifications
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Mit Gummizug-Bündchen
- Seq:14
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:114-9020
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:25 - 55 g/m²