Laborkittel, PP
Mit Gummizug-Bündchen und drei Taschen, Weiß, M
Katalognr. 114-9014
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Laborkittel aus PP mit Hemdkragen sind ideal für unkritische Anwendungen.
- Bündchen mit Gummizug oder Klettverschluss
- Druckknopf-Verschluss (vier/fünf Knöpfe)
Gewicht: 25 bis 55 g/m²
Dokumente
TDS Lab Coat with Elastic Wrist PP TDS Labcoat with Elastic Wrist, PP, Hubei Orient
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Mit Gummizug-Bündchen und drei Taschen
- Seq:03
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:114-9014
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:25 - 55 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



