AuftragsverfolgungKontakt
Bartschutz, PP
Weiß, 220×450 mm, 100/Beutel
  114-9126
Bartschutz, PP
  114-9126
Bartschutz, PP
Bartschutz, PP
Weiß, 220×450 mm, 100/Beutel
SFr. 88.70
1 * 1.000 ST
Einweg-Bartschutz aus weichem PP-Vlies.
  • Einzelnes elastisches Kopfband
  • Weich, atmungsaktiv und leicht
  • Gummizug an den Rändern sowie Kopfband ohne Latex, um das Risiko allergischer Reaktionen zu reduzieren
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
  • Verpackt:
    100/Beutel
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    01
  • B×L:
    220×450 mm
  • Cat. No.:
    114-9126
  • Gewicht:
    10 - 12 g/m²