Bartschutz, PP
Weiß, 240×480 mm, 100/Beutel
Katalognr. HOIT114519
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Bartschutz aus weichem PP-Vlies.
- Einzelnes elastisches Kopfband
- Weich, atmungsaktiv und leicht
- Gummizug an den Rändern sowie Kopfband ohne Latex, um das Risiko allergischer Reaktionen zu reduzieren
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
Dokumente
TDS Non Woven Beard Cover, Hubei Orient
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Verpackt:100/Beutel
- Farbe:Weiß
- Seq:02
- B×L:240×480 mm
- Cat. No.:HOIT114519
- Gewicht:10 - 12 g/m²