Baretthauben, PP
Blau, 580 mm
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Haarschutzhauben aus PP-Vlies. Ideal für den Einsatz in nicht gefährlichen Umgebungen.
- Einfacher Gummizug
- Latexfrei
- Weich und komfortabel
Gewicht: 16 bis 23 g/m²
: 100 Stück pro Polybeutel. 2000 Stück pro Karton.
Technische Daten
- Ø:580 mm
- Farbe:Blau
- Seq:05
- Cat. No.:113-9225
- Einsatzbereiche / Verwendung:Medizinischer Bereich|Klinischer Bereich
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..