Baretthauben, PP
Weiß, 530 mm
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Haarschutzhauben aus PP-Vlies. Ideal für den Einsatz in nicht gefährlichen Umgebungen.
- Einfacher Gummizug
- Latexfrei
- Weich und komfortabel
Gewicht: 16 bis 23 g/m²
Verpackung: 100 Stück pro Polybeutel. 2000 Stück pro Karton.
Technische Daten
- Ø:530 mm
- Farbe:Weiß
- Cat. No.:113-9222
- Einsatzbereiche / Verwendung:Medizinischer Bereich|Klinischer Bereich