AuftragsverfolgungKontakt
Filter papers for soil analysis | Avantor
Filter papers for soil analysis
132, 240 mm
Katalognr. BINZ146032
Anbieter:   Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Katalognr. BINZ146032
Anbieter:  Ahlstrom
Filter papers for soil analysis
Filter papers for soil analysis
132, 240 mm
Preis
65.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.
Technische Daten
  • Sorte:
    132
  • Größe:
    240 mm
  • Cat. No.:
    BINZ146032
  • Filtriergeschwindigkeit:
    450 s (Herzberg)
  • Gewicht:
    80 g/m²