Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 1 door, right hinged, 600×366×630 mm
Katalognr. KOTT307-00058
Anbieter: KOETTERMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Technische Daten
- Bezeichnung:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- Seq:29
- B×T×H:600×366×630 mm
- Türen:1 door, right hinged
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..