Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mobile storage cabinets | Avantor

Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable, 1 door, right hinged, 600×516×740 mm
Katalognr. KOTT315-00074
Anbieter:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Katalognr. KOTT315-00074
Anbieter:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable, 1 door, right hinged, 600×516×740 mm

Preis
SFr. 921.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Epoxy powder coated steel cabinets

  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable
  • Seq:
    18
  • B×T×H:
    600×516×740 mm
  • Türen:
    1 door, right hinged
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..