AuftragsverfolgungKontakt
Mobile storage cabinets | Avantor
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, 1 door, left hinged, 600×516×590 mm
Katalognr. KOTT315-00059
Anbieter:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Katalognr. KOTT315-00059
Anbieter:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, 1 door, left hinged, 600×516×590 mm
Preis
SFr. 602.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mobile storage cabinet
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    600×516×590 mm
  • Türen:
    1 door, left hinged