AuftragsverfolgungKontakt
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, 1 door, left hinged, 600×516×740 mm
Katalognr. KOTT315-00069
Anbieter:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Katalognr. KOTT315-00069
Anbieter:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, 1 door, left hinged, 600×516×740 mm
Preis
SFr. 830.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height
  • Seq:
    13
  • B×T×H:
    600×516×740 mm
  • Türen:
    1 door, left hinged