AuftragsverfolgungKontakt
Accessories | Avantor
Accessories
Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
Katalognr. SOCO1.525.150
Anbieter:   Socorex Isba
Accessories
Katalognr. SOCO1.525.150
Anbieter:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
Preis
SFr. 76.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
  • Seq:
    19