Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Red, sterile, 185 mm, 48×35 mm, 10 ml, PS
Catalog # SAMP8088R-10S
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Diese sterilen Einweg-Probenlöffel sind ideal zum Abgeben und Proben kleiner Mengen. Hergestellt aus lebensmittelechtem Polystyrol (PS) oder Polypropylen (PP).
- In einem Reinraum geformt und verpackt
- In den Farben Weiß, Rot und Blau erhältlich
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Polymeren
- BSE-/TSE-frei
- Steril gammabestrahlt erhältlich (SAL 10⁻⁶)
- Das Risiko einer Kreuzkontamination ist ausgeschlossen – das Gerät kann direkt aus der Verpackung verwendet werden
- Keine Reinigung vor oder nach der Probenentnahme erforderlich
Vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen.
: Einzeln verpackt.
Specifications
- Kapazität:10 ml
- Bezeichnung:Red, sterile
- Länge:185 mm
- Material:PS
- Seq:07
- Löffelmaße:48×35 mm