Stopfen, PE
, Blau, 7/16, 28 mm
Katalognr. 214-0395
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Stopfen haben einen ergonomischen Griff, der das Öffnen und Schließen der Flaschen leichter und sicherer macht. Farbige Einsätze in den verschiedenen Größen erleichtern die Identifizierung des entsprechenden Normschliffs (NS / TS).
Certifications: DIN 12254
Technische Daten
- NS:7/16
- Farbe:Blau
- Höhe:28 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.