Stopfen, PE
, Blau, 19/26, 42 mm
Katalognr. 214-0399
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Stopfen haben einen ergonomischen Griff, der das Öffnen und Schließen der Flaschen leichter und sicherer macht. Farbige Einsätze in den verschiedenen Größen erleichtern die Identifizierung des entsprechenden Normschliffs (NS / TS).
Zertifizierung: DIN 12254
Technische Daten
- NS:19/26
- Farbe:Blau
- Höhe:42 mm
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..