AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure
100 µG
Catalog # CAYM10011490-100
Supplier:   Cayman Chemical
Okadasäure
Catalog # CAYM10011490-100
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  78111-17-8
Okadasäure
100 µG
CAS Number:  78111-17-8
Price
SFr. 347.00
Log in for availability
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Synonyms:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Number:78111-17-8
  • Formula:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL Number:MFCD00083455
  • Molecular Weight:805.02 g/mol
Specifications
Specifications
  • VE:
    100 µG