AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure | Avantor
Okadasäure
25 µG
Katalognr. CAYM10011490-25
Anbieter:   Cayman Chemical
Okadasäure
Katalognr. CAYM10011490-25
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure
25 µG
CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
117.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 µG
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 µG