AuftragsverfolgungKontakt
Hygromycin B | Avantor
Hygromycin B
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. CAYM14291-1
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Anbieter:   Cayman Chemical
Hygromycin B
Katalognr. CAYM14291-1
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  31282-04-9
Hygromycin B
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  31282-04-9
Preis
SFr. 221.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • CAS Nummer:31282-04-9
  • Formel:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD06795479
  • Molekulargewicht:527.5 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:250-545-5
  • UN:3462
  • ADR:6.1,I
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g