Echtgrün FCF
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Katalognr. CAYM14335-10
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
- CAS Nummer:2353-45-9
- Formel:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
- MDL-Nummer:MFCD00013053
- Molekulargewicht:808.86 g/mol
- Merck-Index:13,03970
- Schmelzender Platingehalt:290 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:219-091-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



