AuftragsverfolgungKontakt
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. CAYM14335-5
Gesundheit
Anbieter:   Cayman Chemical
Echtgrün FCF
Katalognr. CAYM14335-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  2353-45-9
Echtgrün FCF
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  2353-45-9
Preis
SFr. 73.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
  • CAS Nummer:2353-45-9
  • Formel:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
  • MDL-Nummer:MFCD00013053
  • Molekulargewicht:808.86 g/mol
  • Merck-Index:13,03970
  • Schmelzender Platingehalt:290 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-091-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g