Pinostilben
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
Katalognr. CAYM14044-25
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (E)-3-(4-Hydroxystyryl)-5-methoxyphenol
- CAS Nummer:42438-89-1
- Formel:C₁₅H₁₄O₃
- MDL-Nummer:MFCD12407153
- Molekulargewicht:242.269 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 mg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



