AuftragsverfolgungKontakt
Pinostilben
Pinostilben
Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
Katalognr. CAYM14044-10
Anbieter:   Cayman Chemical
Pinostilben
Katalognr. CAYM14044-10
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  42438-89-1
Pinostilben
Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
CAS Nummer:  42438-89-1
Preis
359.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  (E)-3-(4-Hydroxystyryl)-5-methoxyphenol
  • CAS Nummer:42438-89-1
  • Formel:C₁₅H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD12407153
  • Molekulargewicht:242.269 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 mg