Hygromycin B
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. CAYM14291-500
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
- CAS Nummer:31282-04-9
- Formel:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
- MDL-Nummer:MFCD06795479
- Molekulargewicht:527.5 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:250-545-5
- UN:3462
- ADR:6.1,I
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg