AuftragsverfolgungKontakt
Actinomycin D ≥98%
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalognr. CAYM11421-10
Anbieter:   Cayman Chemical
Actinomycin D ≥98%
Katalognr. CAYM11421-10
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  50-76-0
Actinomycin D ≥98%
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS Nummer:  50-76-0
Preis
SFr. 240.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-76-0
  • Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00005033
  • Molekulargewicht:1255.5 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • UN:3462
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 mg