Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Actinomycin D ≥98%

Actinomycin D ≥98%

Glass bottle for solids, 5 mg
Katalognr. CAYM11421-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Actinomycin D ≥98%
Katalognr. CAYM11421-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  50-76-0
Actinomycin D ≥98%

Glass bottle for solids, 5 mg

CAS Nummer:  50-76-0
Preis
135.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-76-0
  • Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00005033
  • Molekulargewicht:1255.5 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • UN:3462
  • ADR:6.1,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 mg

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.