AuftragsverfolgungKontakt
BufferSOLUTION pH6.96 ±0.04 (20°C) 1 * 5 L | Avantor
BufferSOLUTION pH6.96 ±0.04 (20°C) 1 * 5 L
Katalognr. REGELS695
Anbieter:   REAGECON
BufferSOLUTION pH6.96 ±0.04 (20°C) 1 * 5 L
Katalognr. REGELS695
Anbieter:  REAGECON
BufferSOLUTION pH6.96 ±0.04 (20°C) 1 * 5 L
Preis
212.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L