AuftragsverfolgungKontakt
Heizblöcke DrySyn® | Avantor
Heizblöcke DrySyn®
DrySyn Scholar, Set mit 250 ml-Grundeinheit und Einsatz für 100 ml-Kolben, mit 2 hitzebeständigen Griffen
Katalognr. 442-1238
Anbieter:   Asynt
Heizblöcke DrySyn®
Katalognr. 442-1238
Anbieter:  Asynt
Heizblöcke DrySyn®
Heizblöcke DrySyn®
DrySyn Scholar, Set mit 250 ml-Grundeinheit und Einsatz für 100 ml-Kolben, mit 2 hitzebeständigen Griffen
Preis
SFr. 901.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Produktreihe der Heizblöcke DrySyn ist eine Alternative zu Ölbädern und Heizhauben. Die Systeme ermöglichen eine saubere und sichere Synthese für einzelne oder mehrfache Reaktionen.
  • Kompatibel mit zahlreichen Heizplattenrührern
  • Sicherer und schneller Temperaturanstieg auf über 300 ºC
  • Verwendbar mit allen Standard-Rundkolben, kompatibel mit Mehrhalskolben
  • Konstruktion mit geringer Vertiefung verhindert Beschädigungen von Glasgeräten und verbessert die Sichtbarkeit der Reaktion
  • Chemisch und lösungsmittelbeständige eloxierte Oberfläche
  • Hitzebeständige Griffe für sicheres und einfaches Heben
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    DrySyn Scholar, Set mit 250 ml-Grundeinheit und Einsatz für 100 ml-Kolben, mit 2 hitzebeständigen Griffen
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0875
    Einsätze für Kolben von 25 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 527.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0874
    Einsätze für Kolben von 100 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 574.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0877
    Einsätze für Kolben von 50 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 555.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0878
    DrySyn Multi Starter-Kit, Basisplatte und jeweils 1 Kolbeneinsatz für 25 ml, 50 ml und 100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’050.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0849
    Basisplatte für DrySyn Multi
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 539.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0127
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 16-mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0132
    DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 216.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0130
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 24,2-mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0129
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 20-mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0131
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 25,2-mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0133
    DrySyn Multi-M Halterung für drei Positionen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 228.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0857
    Einsätze für Kolben von 500 ml für DrySyn Multi-S
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 909.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0855
    DrySyn Multi-M Super-Kit, Basisplatte, mit 12 Kolbeneinsätzen (3×50 ml, 3×100 ml und 3×250 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’600.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0860
    DrySyn Multi-S Halterung für drei Positionen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0853
    DrySyn Multi-S Starter-Kit, Basisplatte und 3 Kolbeneinsätze für 250 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’340.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0850
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, maßgefertigt zur Aufnahme von Röhrchen anderer Größen. Mindestbestellmenge: 3 Packungen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-1240
    DrySyn Multi Einsätze mit drei Positionen für Reaktionsgefäße, für 28,2 mm-Fläschchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0867
    Einsatz für Kolben von 500 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0854
    Basisplatte für DrySyn Multi-M
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 691.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0873
    Einsätze für Kolben von 10 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 527.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0858
    DrySyn Multi-S Starter-Kit, Basisplatte und 3 Kolbeneinsätze für 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’650.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0852
    Einsätze für Kolben von 250 ml für DrySyn Multi-M
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 703.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0859
    Basisplatte für DrySyn Multi-S
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 899.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0864
    Einsatz für Kolben von 100 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0868
    DrySyn Classic, Basis für Kolben von 1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 804.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0865
    Einsatz für Kolben von 250 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0866
    Einsatz für Kolben von 50 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ASYNADS3-PS-25.75
    DrySyn Multi Komplettset, Wheaton Reaktorgefäße, für Gefäße bis 25,75 Ø mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ASYNADS1-25
    DrySyn Classic 25 ml adapter insert