AuftragsverfolgungKontakt
Warning signs | Avantor
Warning signs
Materials handling vehicles, PP, fest, 200×200 mm
Katalognr. BRDY252212
Anbieter:   Brady
Warning signs
Katalognr. BRDY252212
Anbieter:  Brady
Warning signs
Warning signs
Materials handling vehicles, PP, fest, 200×200 mm
Preis
SFr. 15.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These safety signs are for the purposes of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation.
  • Recommended by ISO 7010
  • Colour: Yellow/Black
  • Shape: Triangle
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Materials handling vehicles
  • Abmessungen:
    200×200 mm
  • Material:
    PP, fest
  • Seq:
    25