AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen für Probenflaschen, BEHROTEST® | Avantor
Stopfen für Probenflaschen, BEHROTEST®
24/29
Katalognr. 719-1311
Anbieter:   BEHR
Stopfen für Probenflaschen, BEHROTEST®
Katalognr. 719-1311
Anbieter:  BEHR
Stopfen für Probenflaschen, BEHROTEST®
24/29
Preis
17.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Glasstopfen können statt DIN/DEV diagonal geschnittenen Stopfen benutzt werden Sie sind einfach zu benutzen, dank dem Fehlen von schnell brechenden Kanten.
  • Keine Bildung von Luftbläschen unter der Stopfen-Spitze beim Einsetzen des Stopfen in die flüssige Probe
  • Weniger Bruch- oder Riss-Risiko als hohle Stopfen
Technische Daten
  • NS:
    24/29