Becher, niedrige Form, PP
5000 ml, 247 mm, 203 mm, 500 ml
Codice catalogo 213-0389
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Documents
BRND87608_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ext.Ø:203 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:247 mm
- Seq:13
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..