Becher, niedrige Form, PP
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 250 ml
Katalognr. 213-0388
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Documents
BRND87608_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:170 mm
- Graduierungsintervall:250 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:212 mm
- Seq:12