Becher, niedrige Form, PP
1000 ml, 147 mm, 120 mm, 100 ml
Katalognr. 213-0386
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Dokumente
BRND87608_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:120 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:147 mm
- Seq:10